Beskrivelse
Designet til at understøtte tempoet og præcisionen i moderne laboratorier, leverer M-seriens centrifuger kraftfuld ydeevne på et kompakt fodaftryk. Disse centrifuger passer sømløst ind i din arbejdsgang, samtidig med at de skiller sig ud for deres pålidelighed, sikkerhed og brugervenlighed.
Designet til at understøtte tempoet og præcisionen i moderne laboratorier, leverer M-seriens centrifuger kraftfuld ydeevne på et kompakt fodaftryk. Disse centrifuger passer sømløst ind i din arbejdsgang, samtidig med at de skiller sig ud for deres pålidelighed, sikkerhed og brugervenlighed.
Vælg mellem syv valgfrie rotorer for at finde det ideelle valg til din anvendelse med to hastighedsmuligheder. Intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig centrifugelåglukning med ét klik forenkler den daglige drift, mens hurtig acceleration og deceleration sikrer effektiv ydeevne.
Letvægts-konstruerede polymerrotorer leverer fremragende korrosionsbestandighed, suppleret af ergonomisk én-klik rotoråbning og -lukning.
Transparent rotordesign øger sikkerheden, understøttet af certificerede Thermo Scientific™ ClickSeal™ biocontainment-låg, og en unik rotor med to rækker eliminerer behovet for adaptere helt.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 24 x 2 mL |
| Maks. Hastighed | 13,300 rpm |
| Maks. RCF | 17,000 x g |
| Støjniveau | <54 dBA |
| Certificeringer/compliance | UL-godkendt, CE-mærket, IVD-kompatibel, certificeret biocontainment, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1 |
| Ventileret | Ja |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 35.2 x 24.3 x 22.5 cm |
| Model- | MT 17: Kun til almindelig brug |
| Rotor medfølger | Ja |
| Kølet | Nej |
| Vis mere |