Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mikropladeholder til H-6000A spande
Artikelnummer. 15322187 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
H-6000A skovl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
15322187 H-6000A skovl Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15322187 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 11267
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdere til H-6000A, HBB-6, HLR-6 svingende skovlrotorer
  • Indeholder 6 x 3 standard- eller 6 x 1 deepwell-mikroplader
  • Maksimale rørdimensioner: 60 x 127 mm
  • Maksimal hastighed: 5000 rpm
  • Maksimal RCF: 5186xG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Mikropladebærer
Til brug med (udstyr) H-6000A skovl
Volumen 6 x 3 Standard eller 6 x 1 Deepwell Mikroplader