Få mere at vide
Thermo Scientific™ MIC 2000 Microtiter mikroplade
Description
Disse produkter er velegnede til applikationer, herunder bakterievækst, bakteriel identifikation, minimal hæmmende koncentration (MIC), hybridisering, hybridomplettering og kloning.
- Microtiter mikropladeformat
- Polystyren
- U-bund
Order Info
pose med 20; Æske med 100 stk
Specifications
Specifications
| Låg | Uden låg |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 0.28 mL |
| Well Shape | Rund bund (U-brønd) |