Få mere at vide
Thermo Scientific™ Megafuge ST4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17120609 Shop alle Thermo Scientific produkter
Spænding:
208/240 V
220/240 V
Model-:
IVD-certificeret
Kun generel brug
Kølet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17120609
Brand: Thermo Scientific™ 75009948
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Ergonomisk design, standardbrugergrænseflade i høj kontrast til op til 6 gemte programmer med enkel trykknap-betjening til rutinemæssige anvendelser.
ST4F/ST4FR Plus-seriens gulvstående centrifuger leveres som standard med et brugervenligt tastatur og højkontrast LCD-display. Denne højkapacitets og alsidige enhed tilbyder en ensartet præstation og er ideel til rutinemæssige anvendelser. Skift hurtigt og sikkert mellem 13 unikke rotormuligheder med den værktøjsløse Auto-Lock rotor udskiftning. Denne kompakte gulvstående enhed er på hjul og kan nemt flyttes til rengøring eller opbevaring.
Thermo Scientific SMARTSpin-teknologi:
  • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer
  • Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser
  • Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controller type Mikroprocessor
Volumen 4 x 1000 mL med TX-1000 Rotor
Maks. RCF 25.830 x g (Microliter 30 x 2 rotor)
Maks. Hastighed 15.200 o/min. (Microliter 30 x 2 rotor)
Kølet Ja
Vise LCD med høj kontrast, trykknap
Drive System Direkte, børsteløs induktion med lav profil
Grønne funktioner Energieffektiv, mindre spild
Inkluderer Rotor skal købes separat
Hukommelse Gemmer op til 6 programmer
Model- Kun generel brug
Profil (acceleration/bremsning) 9 Acceleration/10 Bremsning
Programlagring Op til 6 programmer via trykknap og LCD-grænseflade med høj kontrast
Mængde Hver
Rotor medfølger Nej
Sikkerhedsfunktioner SMARTSpin-ubalancedetektion, fingerklemmeforebyggelse, kollisionssikker konstruktion
Type Universalcentrifuge
Ventileret Ja
Dimensioner (HWD) 32,8 x 22,3 x 27,2 tommer. (83,5 x 56,6 x 69 cm)
Spænding 220/240 V