Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima H minus omvendt Transcriptase (200 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific Maxima H minus omvendt Transcriptase (RT) blev udviklet gennem in vitro- udvikling af M-MuLV RT. Enzymet besidder en RNA-afhængig og DNA-afhængig polymeraseaktivitet, men mangler RNase H-aktivitet på grund af mutation i RNase H-domænet af M-MuLV RT. Det konstruerede enzym har dramatisk forbedret termostabilitet, 50 gange højere processivitet, robusthed og øget syntesehastighed sammenlignet med vildtype M-MuLV RT.
Den eliminerede RNase H-aktivitet gør det muligt for enzymet at producere meget lange RNA-transkripter op til 20 kb. På grund af dets høje termostabilitet bevarer enzymet fuld aktivitet under hele revers transkriptionsreaktionen og genererer høje udbytter af cDNA. Reaktionstemperaturen kan øges til 65 C for °effektiv transkription af RNA-regioner med en høj sekundær struktur eller for at forbedre specificiteten ved anvendelse af genspecifikke primere. Den ekstremt høje processivitet af Maxima H Minus enzym resulterer i øget resistens over for almindelige reaktionshæmmere, såsom guanidin, formamid og ethanol.
Funktioner af Maxima H minus omvendt Transcriptase omfatte:
• Termostabil —90% aktiv efter inkubation ved °50 C i 60 minutter i en reaktionsblanding
• Aktiv op til 65 °C
•Højt udbytte af fuldlængde cDNA op til 20 kb
• Højfølsom reproducerbar cDNA-—syntese fra en bred vifte af startende totale RNA-mængder (1 pg til 5μ g)
• Effektiv komplet cDNA-—syntese på 15 til 30 minutter
• Øget resistens over for almindelige reaktionshæmmere
• Inkorporerer modificerede nukleotider
Anvendelser Første
•streng cDNA syntese til RT-PCR og RT-qPCR
• Omvendt transkription ved forhøjede temperaturer for at reducere virkningerne af sekundær struktur
• Syntese af cDNA til kloning og ekspression
• Generering af mærkede cDNA-prober til mikroarrays
• Analyse af RNA ved primerforlængelse
Relaterede produkter
• Maxima H minus omvendt Transcriptase (Kat. nr. EP0752)
• Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit (Kat. Nr. K1652)
• Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit, med dsDNase (Kat. Nr. K1681)
• Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix (Kat. Nr. M1661)
• Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, med dsDNase (Kat. Nr. M1681)
Ordreinfo
Ordrer afgivet mandag til onsdag sendes næste dag; Torsdag og fredag ordrer sendes den følgende mandag.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 200 U/μl |
| Indhold og opbevaring | • Maxima H minus omvendt Transcriptase , 1 x 2000 enheder (200 U/μ L) |
| Format | Enkeltstående enzym |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Reaktionshastighed | 15 til 30 min. |
| Teknik | Revers transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C til 55 °C |
| Mængde | 2.000 enheder |
| Omvendt transkriptase | Maxima H minus |
| Ribonuklease H-aktivitet | Reduceret |
| Vis mere |