Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima™ First Strand cDNA Synthesis Kit Reaction Mix (5X)
Artikelnummer. 12938194 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0.8mL
Pakningsstørrelse:
800µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12938194 0.8mL 800µL
1 options
Artikelnummer. 12938194 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R1362
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Maxima™ 5X Reaction Mix er en komponent i Maxima First Strand cDNA Synthesis Kits til RT-qPCR (K1671/K1672/K1641/K1642) og kan købes separat. 5X-reaktionsblandingen består af reaktionsbuffer, dNTP'er, oligo (dT)18 og tilfældige hexamer-primere.
Sættet bruger Maxima Bagside Transcriptase , et avanceret enzym afledt af in vitro-udvikling af M-MuLV RT. Enzymet har høj termostabilitet, robusthed og øget cDNA-syntesehastighed sammenlignet med vildtype M-MuLV RT. Indholdet af sættet inkluderer Maxima Enzymblanding, 5X reaktionsblanding og vand, nukleasefri. Maxima Enzym Mix indeholder Maxima Bagside Transcriptase og RiboLock RNase-hæmmer. Den rekombinante RiboLock RNase-hæmmer beskytter effektivt RNA-skabeloner mod nedbrydning af RNaser A, B og C ved temperaturer op til 55 °C. 5X Reaction Mix indeholder de resterende reaktionskomponenter: reaktionsbuffer, dNTP'er, oligo (dT) 18 og tilfældige hexamer-primere. Vand, nukleasefrit er tilvejebragt til reaktionsopsætning og fortynding af prøve-RNA. Fraværet af endo-, exodeoxyribonukleaser, ribonukleaser og fosfataser er blevet bekræftet ved passende kvalitetstest.
De Thermo Scientific Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR er et praktisk system optimeret til cDNA-syntese i 2-trins kvantitative RT-PCR (RT-qPCR) applikationer. Sættet bruger Maxima Bagside Transcriptase (RT), et avanceret enzym afledt af in vitro- udvikling af M-MuLV RT. Enzymet har høj termostabilitet, robusthed og øget cDNA-syntesehastighed sammenlignet med vildtype M-MuLV RT.
De Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR er i stand til reproducerbar cDNA-syntese fra en bred vifte af totale RNA-mængder (1 pg til 5μ g) ved forhøjede temperaturer (42 °til 65 C). Syntesereaktionen kan fuldføres på 15 til 30 minutter. Komponenter af Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR er forblandet for at spare tid og for at reducere muligheden for pipetteringsfejl.
Den nye Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit med dsDNase giver en dramatisk forenklet arbejdsgang, der kombinerer genomisk DNA-eliminering og cDNA-syntese i én-rørs procedure. Sættet indeholder en ny dobbeltstrenget specifik DNase (dsDNase), der er udviklet til at fjerne kontaminerende genomisk DNA fra RNA-forberedelser på 2 minutter uden at beskadige kvaliteten eller mængden af RNA. Meget specifik aktivitet over for dobbeltstrenget DNA sikrer, at enkeltstrenget DNA (såsom cDNA og primere) ikke spaltes, og dsDNase-behandlet RNA kan tilsættes direkte til revers transkription.
Højdepunkter
• Integreret gDNA-fjernelsestrin
• Høje udbytter af cDNA i fuld længde op til 20 kb.
• Effektiv cDNA-syntese ved et bredt temperaturområde fra 42 °C til 65 °C.
• Øget syntesehastighed - komplet cDNA-syntese på 15-30 minutter.
• Høj sensitivitet og specificitet.
Ansøgninger
• 2-trins RT-PCR
• 2-trins RT-qPCR
Inkluderer
Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR indeholder
• Maxima Enzymmix (Maxima Bagside Transcriptase og RiboLock RNase-hæmmer)
• 5X Reaction Mix (reaktionsbuffer, dNTP'er, oligo (dT) 18 og tilfældige hexamer-primere)
• nukleasefrit vand Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit med dsDNase indeholder
• Maxima Enzymmix (Maxima Bagside Transcriptase og RiboLock RNase-hæmmer)
• 5X Reaction Mix (reaktionsbuffer, dNTP'er, oligo (dT)18 og tilfældige hexamer primere)
• dsDNase
• 10X dsDNase buffer
• nukleasefrit vand Yderligere information om reaktionskomponenter
Rekombinanten RiboLock RNase-hæmmer, inkluderet i Maxima Enzyme Mix, beskytter effektivt RNA-skabeloner mod nedbrydning af RNAs A, B og C ved temperaturer op til °55 C.
Oligo(dT) 18 og random hexamer primere leveres med sættet. Tilfældige hexamer-primere binder ikke-specifikt og bruges til at syntetisere cDNA fra alle RNA'er i en total RNA-population. Oligo(dT) 18- primeren annealerer selektivt til 3'-enden af poly(A)-RNA og syntetiserer kun cDNA fra poly(A)-halet mRNA. Genspecifikke primere kan også anvendes med kittet til at prime syntese fra en specificeret sekvens.
Vand, nukleasefrit er tilvejebragt til reaktionsopsætning og fortynding af prøve-RNA. Fraværet af endo-, exodeoxyribonukleaser, ribonukleaser og fosfataser er blevet bekræftet ved passende kvalitetstest.
Maxima Universal First Strand cDNA Synthesis Kit
Kun tilgængelig i USA og Canada
De Maxima Universal First Strand cDNA Synthesis Kit adskiller sig fra Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit ved at have separat kit c
Farligt:
>Ingen kvalitetskontrol:
>• Funktionelt testet i to-trins RT-qPCR under anvendelse af forskellige udgangsmængder (5 ng til 0,5 fg) af RNA-transkript i reverse transkriptionsreaktioner efterfulgt af amplifikation med Maxima SYBR Grøn/ROX qPCR Master Mix.
>•Effektiviteten er i intervallet 90 til 110 %, hældningen er mellem -3,09 og -3,58 med en korrelationskoefficient> 0,99.
> Forsendelsestilstand: Tøris
> Opbevaringstilstand: -20 °C
To-trins RT-qPCR.
Ordreinfo
Ordrer afgivet mandag til onsdag sendes næste dag; Torsdag og fredag ordrer sendes den følgende mandag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.8mL
Dette produkt eller brugen af dette produkt er dækket af international patentansøgning WO/2009/125006. Købet af dette produkt inkluderer en ikke-overdragelig licens til at bruge dette produkt til købers interne forskning. Al anden kommerciel brug af dette produkt, herunder uden begrænsning produktbrug til diagnostiske formål, videresalg af produktet i den originale eller enhver modificeret form eller produktanvendelse til at levere kommercielle tjenester kræver en separat licens fra Fermentas.