Beskrivelse
Kompatibel med lysisrørene i SureTect Real Time PCR-system til patogendetektion, de kuppelformede lysishætter muliggør maksimal fleksibilitet til prøvebehandling i dit laboratorium.
De ThermoScientific™ Lysis Tube Caps, strimler af 8, er kompatible med 96-brønden SureTect Lyseplader som alternativ til ThermoScientific™ 96-brønds Piercable Seal s. Hættestrimlerne har store endeflige til nem fjernelse af strimler og er kompatible til brug med Thermo Scientific™ Værktøjer til afdækning og afdækning
Kombineret med vores omfattende portefølje af analyser og instrumentering i verdensklasse, kan du udføre fødevaresikkerhedstests med tillid til at vide præcis, hvad du får– kvalitet kombineret med enkelthed.
Vi er forpligtet til at give dig mulighed for at opleve den sande tillid til dine resultater, lige første gang, hver gang, og Thermo Scientific™ SureTect™ Real-Time PCR System udvikler sig konstant for at understøtte dine laboratorie- og testbehov.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lysis Caps, hvælvede |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Til brug med (applikation) | Mad & drikke |
| Mængde | 120 Pk. |
| Plade Type | Kompatibel med 96-brønden SureTect Lyseplader |