Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mikrocentrifugerør med lavt proteinbindingsniveau
Artikelnummer. p-4937563 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Mængde:
250
2500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 2500
Artikelnummer. 15342617
Brand: Thermo Scientific™ 90410
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer proteinprøvetab under prøvemanipulation, især når der er omfattende behandlingstrin, ved at bruge Thermo Scientific Pierce Mikrocentrifugerør med lavt proteinbindingsniveau.
Thermo Scientific Pierce Mikrocentrifugerør med lavt proteinindhold (1,5 eller 2 ml) hjælper med at minimere tab af proteinprøver under prøvemanipulation og er ideelle til applikationer, hvor behandlingstrinene er omfattende.
Pierce Low Protein Binding Microcentrifugerør hjælper med at minimere prøvetab i massespektrometri og immunfældnings-/co-immunpræcipitationsapplikationer. Rørene er bekvemt pakket med 250 rør pr. pakke for at minimere kontaminering, selv når de købes i løs vægt.
Holdbar —brug ved hastigheder op til 20.000 RCF
Kompatibel —velegnet til IP- og massespektrometriapplikationer
Nukleasefri —certificeret RNase/DNase-fri polypropylenrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lavproteinbindingsrør
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Vægt (metrisk) 1.5 mL
Produktlinje Pierce
Mængde 250
Produkttype Opsamlingsrør