Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mikrocentrifugerør med lavt proteinbindingsniveau
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific Pierce Mikrocentrifugerør med lavt proteinindhold (1,5 eller 2 ml) hjælper med at minimere tab af proteinprøver under prøvemanipulation og er ideelle til applikationer, hvor behandlingstrinene er omfattende.
Pierce Low Protein Binding Microcentrifugerør hjælper med at minimere prøvetab i massespektrometri og immunfældnings-/co-immunpræcipitationsapplikationer. Rørene er bekvemt pakket med 250 rør pr. pakke for at minimere kontaminering, selv når de købes i løs vægt.
•Holdbar —brug ved hastigheder op til 20.000 RCF
•Kompatibel —velegnet til IP- og massespektrometriapplikationer
•Nukleasefri —certificeret RNase/DNase-fri polypropylenrør
•Holdbar —brug ved hastigheder op til 20.000 RCF
•Kompatibel —velegnet til IP- og massespektrometriapplikationer
•Nukleasefri —certificeret RNase/DNase-fri polypropylenrør
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lavproteinbindingsrør |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Vægt (metrisk) | 1.5 mL |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 250 |
| Produkttype | Indsamlingsrør |