Få mere at vide
Thermo Scientific™ Locator™ Kryogen stativ& Box systemer
Artikelnummer. 10688493 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Finder 4
Finder 8
Locator 6 Plus
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10688493 Finder 8 Hver
10328253 Locator 6 Plus Hver
10608333 Finder 4 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10688493 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. HR509X1A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Indekserede stativer i rustfrit stål, der passer ind på tilsvarende steder i fartøjet. Hvert stativ har individuelle opbevaringsrum, der rummer en Thermo Scientific Nalgene™ Kryogen opbevaringsboks.
Kræver
Nalgene Kryogene opbevaringsbokse (bestilles separat). Hver æske har individuelt nummererede opbevaringsområder til brug med hætteglas i størrelsen 2,0 ml og mindre.
Lagersystem, der gør udtagning af celleprøver hurtig og nem
Kompakt design minimerer pladsbehovet og maksimerer lagerkapaciteten. Velegnet til både manuelle og computeriserede opgørelsesmetoder. Superisolerede beholdere har et specielt design med smal mund, der bevarer flydende nitrogen ved at minimere fordampning.
  • Fremragende temperaturensartethed: prøver opbevares under -180 C, °selv når de er mindre end 2 tommer. (5 cm) flydende nitrogen i beholderen
  • Ultrasonic Level Monitor sikrer uerstattelige prøver med minimal fordampning og ledning af flydende nitrogen
  • Avanceret vakuumisolering minimerer fordampning af flydende nitrogen og reducerer driftsomkostningerne
  • Valgfri monitor giver kontinuerlig LED-aflæsning af flydende nitrogenniveau; aktiverer visuelle og hørbare alarmer, når niveauet falder under det sikre område på ca. 1 tommer. (2,5 cm)
  • Valgfri alarm advarer også operatøren i tilfælde af for stort tab af flydende nitrogen
  • Sikker låsehasp forhindrer uautoriseret adgang
Locator Jr.
  • Statisk holdetid: 70 dage
  • 1600 (100/kasse) 1
  • Fordampningshastighed: 0,85L/dag
Locator 4
  • Statisk holdetid: 112 dage
  • 3600 (100/kasse) 2
  • Fordampningshastighed: 0,99L/dag
Finder 8
  • Statisk holdetid: 185 dage
  • 1800 (25/kasse) 3
  • Fordampningshastighed: 0,6L/dag
Certificeringer
CSA, CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Cryo Rack
Til brug med (udstyr) Finder 8