Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Validering af udstyr til opbevaring af flydende nitrogen med temperaturkortlægning for CryoPlus™ Opbevaringssystemer
Artikelnummer. 15651549
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific Liquid Nitrogen Storage Equipment including Thermo Scientific CryoPlus™ Storage Systems
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15651549 Thermo Scientific Liquid Nitrogen Storage Equipment including Thermo Scientific CryoPlus™ Storage Systems Hver
1 options
Artikelnummer. 15651549 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOPQPCKE89003506
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive, gratis genkvalificeringsgaranti, der følger med hver Thermo Scientific Validering af udstyr til opbevaring af flydende nitrogen med temperaturkortlægning for Thermo Scientific CryoPlus™ Opbevaringssystemer
IQ
  • Udpakning, montering og installation Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyningerne og alt andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ
  • Systemkomponentoplysninger Der er registreret detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret. - Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, temperaturalarmer
Temp kort
  • Temperaturkortlægningstest og resultater: Test vigtige udstyrsegenskaber for at sikre, at udstyret fungerer i overensstemmelse med den tilsigtede brug af systemet.
  • - Multi-Point Temperature Mapping i en 24 timers periode med 1 minuts dataintervaller. Inkluderer frysecyklustest af væskefasekøling, superkøling, faseskift til fast stof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Liquid Nitrogen Storage Equipment including Thermo Scientific CryoPlus™ Storage Systems
Beliggenhed Contact your local sales representative for a list of standard and extended coverage areas.
Inkluderer Travel to major metropolitan areas. Does not include Installation. Instrument must be installed, powered-up and set temperature point for 24 hours before on-site service