Få mere at vide
Epredia™ Linistat™ Lineær Farver
Artikelnummer. p-3615078 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Dobbeltstationsfarvningsskål
Glideklips
Single Station Farvningsskål
Slide klip
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Lyserød
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 12898280
Brand: Epredia™ 6754002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Single station farvning fade; Dobbelt station farvning skåle; Slide clips; Skyllevandsslangesæt
Kompakt svar på &H E frosne sektionsprotokoller
Pålidelig og økonomisk måde at automatisere farvning på; alle enheder bruger en transportør til at forberede konsekvent farvede objektglas
  • Effektivt fodaftryk passer oven på de fleste kryostater for at strømline arbejdsgangen under frosne sektionering
  • Funktionerne omfatter 14 farvningsstationer (20 sek. hver), rindende vand og en opsamlingstank med 13 objektglas.
  • Farvningstiden er under fem minutter
  • Kan også bruges til håndfarvning, når situationen kræver det
  • Farvekodede slide klip svarer til Epredia Cryochrome™ farvede objektglas og farvede frosne sektionsindlejringsmedier
Fysiske specifikationer
  • Dimensioner (D x B x H): 6,25 x 25 x 18,4 tommer. (15,9 x 64 x 27 cm)
  • Frihøjde: 9,75 tommer. (24,8 cm)
  • Vægt: 16,3 lb. (7,3 kg)
  • Strømkrav: 110-120VAC, 60Hz, maksimalt 2,0A; 220-240VAC, 50/60Hz, maksimalt 1,0A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Slide klip
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Linistat™ lineær farvning