Få mere at vide
Epredia™ Linistat™ Lineær Farver
Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Dobbeltstationsfarvningsskål
Glideklips
Single Station Farvningsskål
Slide klip
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 5
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Lyserød
Beskrivelse
Indeholder
Single station farvning fade; Dobbelt station farvning skåle; Slide clips; Skyllevandsslangesæt
Pålidelig og økonomisk måde at automatisere farvning på; alle enheder bruger en transportør til at forberede konsekvent farvede objektglas
- Effektivt fodaftryk passer oven på de fleste kryostater for at strømline arbejdsgangen under frosne sektionering
- Funktionerne omfatter 14 farvningsstationer (20 sek. hver), rindende vand og en opsamlingstank med 13 objektglas.
- Farvningstiden er under fem minutter
- Kan også bruges til håndfarvning, når situationen kræver det
- Farvekodede slide klip svarer til Epredia Cryochrome™ farvede objektglas og farvede frosne sektionsindlejringsmedier
Fysiske specifikationer
- Dimensioner (D x B x H): 6,25 x 25 x 18,4 tommer. (15,9 x 64 x 27 cm)
- Frihøjde: 9,75 tommer. (24,8 cm)
- Vægt: 16,3 lb. (7,3 kg)
- Strømkrav: 110-120VAC, 60Hz, maksimalt 2,0A; 220-240VAC, 50/60Hz, maksimalt 1,0A
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Single Station Farvningsskål |
| Til brug med (udstyr) | Linistat™ lineær farvning |
| Inkluderer | Skub clips, skyllevandsslangesæt |