Beskrivelse
Brug reolmuligheder og tilbehør til at øge din fleksibilitet Thermo Scientific™ Miljøkammer eller inkubator.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Forstærket rustfrit stålhylde og kanaler (maks. belastning 68 kg) |
| Til brug med (udstyr) | Model 3920, 3940 (3949), 3911 (3913) og 3960 (3961); Miljøkammer 3948, 3907 og 3962 |
| Belysning | LED |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Hylde |