Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtips Pipettetips
Description
- Dobbelt sprøjtestøbt for maksimal prøvelevering og bedst egnet til en række pipettere
- Fås i 200 og μ1000 L inklusive bulk- og stativformater
Spécification
Spécification
| Volumen (metrisk) | 1.000μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Blå |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Universal Fit |
| Til brug med (udstyr) | LabTip Pipette |
| Produktlinje | LabTip |
| Materiale | Polypropylen |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?