Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Laboratoriekøleskabe og -frysere valideringsservice med temperaturkort
Beskrivelse
IQ
- Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyninger og andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
- Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ
- Systemkomponentoplysninger Der er registreret detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent.
- OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
- Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret. - Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, temperaturalarmer
Temp kort
- Temperaturkortlægningstest og resultater: Test vigtige udstyrsegenskaber for at sikre, at udstyret fungerer i overensstemmelse med den tilsigtede brug af systemet.
Multi-Point Temperature Mapping i en 24 timers periode med 1 minuts dataintervaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Laboratoriekøleskabe og -frysere (+5 til -40 °C) inklusive alle Thermo Scientific laboratoriekøleskabe og frysere, undtagen TSX505 og Jewett køle/fryseskab |
| Oversigt | Validering (IQ/OQ) inkluderer en standardiseret protokolprocedure, IQ: Bekræft installations- og miljøforhold, OQ: Bekræft drift i henhold til designspecifikation, udfør tom kammertemperaturkortlægning, åben dør og test af strømtab. Temperaturkortlægning: 24 timers multipunktskortlægning. |
| Beliggenhed | Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en liste over standard- og udvidede dækningsområder. |
| Inkluderer | Rejs til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres, tændes og indstilles til temperaturpunktet i 24 timer før service på stedet |