Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Laboratoriekøleskabe og -frysere (+5 til -40 °C) Valideringsservice
Beskrivelse
IQ
- Udpakning, montering og installation Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyningerne og alt andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
- Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ System Component Information Detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent er blevet registreret.
- OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
- Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret.
- Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, temperaturalarmer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Laboratoriekøleskabe og -frysere (+5 til -40 °C) inklusive alle Thermo Scientific laboratoriekøleskabe og frysere, undtagen TSX505 og Jewett køle/fryseskab |
| Oversigt | Validering (IQ/OQ) inkluderer en standardiseret protokolprocedure, IQ: Bekræft installations- og miljøforhold, OQ: Bekræft drift i henhold til designspecifikation, åben dør og test af strømtab. |
| Servicetilbud | Brancheeksklusiv, gratis genkvalificeringsgaranti. Unity Lab Services er den eneste OEM-serviceudbyder, der tilbyder en garanti og lover at genkvalificere instrumenter og udstyr uden beregning, hvis en nøglekomponent svigter, mens den er under den originale fabriksgaranti eller en kvalificerende instrumentserviceplan. |
| Beliggenhed | Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en liste over standard- og udvidede dækningsområder. |
| Inkluderer | Rejs til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres, tændes og indstilles til temperaturpunktet i 24 timer før service på stedet |