Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Laboratorie Køleskab Validering Service for Thermo Scientific™ TSX505
Artikelnummer. 17129470
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific TSX505 Laboratoriekøleskab
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17129470 Thermo Scientific TSX505 Laboratoriekøleskab
1 options
Artikelnummer. 17129470 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOQPCKE89003813
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive, gratis genkvalificeringsgaranti, der følger med hver Thermo Scientific Laboratorie Køleskab Validering Service for Thermo Scientific TSX505
IQ
  • Udpakning, montering og installation Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyningerne og alt andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ System Component Information Detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent er blevet registreret.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret.
- Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, temperaturalarmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific TSX505 Laboratoriekøleskab
Oversigt Validering (IQ/OQ) inkluderer en standardiseret protokolprocedure, IQ: Bekræft installations- og miljøforhold, OQ: Bekræft drift i henhold til designspecifikation, åben dør og test af strømtab.
Produkttype IQ/OQ Service
Servicetilbud Brancheeksklusiv, gratis genkvalificeringsgaranti. Unity Lab Services er den eneste OEM-serviceudbyder, der tilbyder en garanti og lover at genkvalificere instrumenter og udstyr uden beregning, hvis en nøglekomponent svigter, mens den er under den originale fabriksgaranti eller en kvalificerende instrumentserviceplan.
Beliggenhed Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en liste over standard- og udvidede dækningsområder.
Inkluderer Rejs til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres, tændes og indstilles til temperaturpunktet i 24 timer før service på stedet