Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Laboratoriekøleskabsvalideringsservice med temperaturkort
Artikelnummer. 17157061
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific TSX505 Laboratoriekøleskab
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17157061 Thermo Scientific TSX505 Laboratoriekøleskab
1 options
Artikelnummer. 17157061 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOPQPCKE89003813
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive, gratis genkvalificeringsgaranti, der følger med hver Thermo Scientific Laboratoriekøleskabsvalideringsservice med temperaturkort for Thermo Scientific TSX505
IQ
  • Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyninger og andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ
  • Systemkomponentoplysninger Der er registreret detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret. - Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, temperaturalarmer
Temp kort
  • Temperaturkortlægningstest og resultater: Test vigtige udstyrsegenskaber for at sikre, at udstyret fungerer i overensstemmelse med den tilsigtede brug af systemet.
Multi-Point Temperature Mapping i en 24 timers periode med 1 minuts dataintervaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific TSX505 Laboratoriekøleskab
Oversigt Validering (IQ/OQ) inkluderer en standardiseret protokolprocedure, IQ: Bekræft installations- og miljøforhold, OQ: Bekræft drift i henhold til designspecifikation, udfør tom kammertemperaturkortlægning, åben dør og test af strømtab. Temperaturkortlægning: 24 timers multipunktskortlægning.
Produkttype IQ/OQ Service
Servicetilbud Brancheeksklusiv, gratis genkvalificeringsgaranti. Unity Lab Services er den eneste OEM-serviceudbyder, der tilbyder en garanti og lover at genkvalificere instrumenter og udstyr uden beregning, hvis en nøglekomponent svigter, mens den er under den originale fabriksgaranti eller en kvalificerende instrumentserviceplan.
Beliggenhed Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en liste over standard- og udvidede dækningsområder.
Inkluderer Rejs til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres, tændes og indstilles til temperaturpunktet i 24 timer før service på stedet