Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10419534 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10419534
Brand: Thermo Scientific™ 22405152130
HyPURITY HPLC-kolonner er højt karakteriseret, testet og valideret.
Højkvalitets, meget rene silicasøjler
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • High quality, highly pure silica columns
Ordreinfo
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Partikelstørrelse 5 μm
Porestørrelse 190 Å
Overfladeareal 200 m²/g
USP type L26
Stationær fase C4
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 4.5%
Kolonnetype Reversed Phase
Endcapped Yes
Fase Reversed Phase