Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10303565 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10303565
Brand: Thermo Scientific™ 22405154630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HyPURITY HPLC-kolonner er højt karakteriseret, testet og valideret.
Højkvalitets, meget rene silicasøjler
  • Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
  • Højkvalitets, meget rene silicasøjler
Ordreinfo
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Partikelstørrelse 5 μm
Porestørrelse 190Å
Overfladeareal 200 m² /g
USP type L26
Stationær fase C4
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 4.5%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase