Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
Højkvalitets, meget rene silicasøjler
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- High quality, highly pure silica columns
Ordreinfo
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Porestørrelse | 190 Å |
| Overfladeareal | 200 m²/g |
| USP type | L26 |
| Stationær fase | C4 |
| Emballagemateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 4.5% |
| Vis mere |