Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica normalfase HPLC-søjle, 3μ m, 4,6 mm x 250 mm
Artikelnummer. 11543081 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
11543081 250 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11543081 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 30003254630
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 0%; Porestørrelse: 120Å ; Kolonnefase: Normal fase
  • Fremragende batch-til-batch reproducerbarhed
  • Kugleformet partikel med snæver partikelstørrelsesfordeling
  • Lang søjlelevetid
  • Høj ydeevne og kolonneeffektivitet
Ordreinfo
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 0%
Kolonnetype Normal fase
Endcapped Nej
Fase Normal fase