Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 Columns, 3μm Particle Size
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Selectivity for polar and multifunctional compounds
- A short alkyl chain reversed phase material
- Useful for ion-pair separations
Ordreinfo
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP type | L13 |
| Stationær fase | C1 |
| Vis mere |