Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 Columns, 3μm Particle Size
Artikelnummer. 10406684 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10406684
Brand: Thermo Scientific™ 30503154630
The least retentive of the Hypersil alkyl bonded phases
  • Selectivity for polar and multifunctional compounds
  • A short alkyl chain reversed phase material
  • Useful for ion-pair separations
Ordreinfo
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Stationær fase C1
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 5%
Kolonnetype Ion-Pair Separation
Fase Ion-Pair Separation