Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl Drop-in Guard patroner
Artikelnummer. 10381105 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Partikelstørrelse:
3 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
10381105 3 μm Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10381105 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 30903014001
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Kræver
Thermo Scientific Uniguard™ direkte tilslutning eller stand-alone holdere
Tilbyder bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse for at forlænge kolonnens levetid
  • 10 mm design giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Kompatibel med Thermo Scientific Uniguard™ direkte tilslutning og stand-alone holdere
Funktioner af Phenyl Solid Phase
  • Til adskillelse af visse aromatiske forbindelser og moderat polære forbindelser
  • Retentionsegenskaber svarende til Hypersil MOS
  • Alternativ selektivitet til C8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 3 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.6 mm
Stationær fase Phenyl