Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl (Ph) omvendt fase HPLC-kolonne, 3μ m, 4,6 mm x 150 mm
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til adskillelse af visse aromatiske forbindelser og moderat polære forbindelser
- Retentionsegenskaber svarende til Hypersil MOS
- Alternativ selektivitet til C8
Ordreinfo
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| USP type | L11 |
| Stationær fase | Phenyl (Ph) |
| Emballagemateriale | Phenyl (Ph) |
| Vis mere |