Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS (C18) Javelin™ Vagtsøjler
Artikelnummer. 11533181 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
Partikelstørrelse:
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
11533181 4 mm 20 mm 5 μm Pakke med 4
11503181 4 mm 10 mm 5 μm Pakke med 4
11523181 2.1 mm 20 mm 5 μm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11533181 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 30105024006
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Tilbyder praktisk, brugervenlig beskyttelse til analytiske HPLC-kolonner
  • Direkte tilslutning, fingertæt design for bekvemmelighed og maksimal effektivitet
  • Patenteret design kræver ingen holder, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Stationær fase C18