Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS (C18) kolonner, 10 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. 11587451 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11587451
Brand: Thermo Scientific™ 30110104630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv en fremragende C18-fase til en bred vifte af applikationer og en global standard for mange eksisterende metoder
  • Høj effektivitet og dokumenteret reproducerbarhed
  • Usædvanligt pålidelige
  • Adskillelse af en lang række forbindelser, herunder ikke-polære, moderat polære og lipofile forbindelser såsom triglycerider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 10%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase