Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 (C18) HPLC-søjler, 3 og 5 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. 11547511 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11547511
Brand: Thermo Scientific™ 31605204630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyd et velafprøvet, pålideligt L1-alternativ til mange ældre kolonnemærker, der ofte refereres til i validerede metoder
  • Baseret på type A silica
  • Fremragende reproducerbarhed
  • Selektivitet over en bred vifte af applikationer
  • Fremstillet under ISO 9001:2000 kvalitetsretningslinjer
Ordreinfo
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Overholdelse
Fremstillet under ISO 9001:2000 kvalitetsretningslinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 80Å
Overfladeareal 220 m² /g
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Fase Omvendt fase