Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Columns, 3μm Particle Size
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Reliable, less retentive phase
- Long column lifetimes, even under basic conditions
- Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
- Affordable
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP type | L7 |
| Vis mere |