Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Grøn PAH Søjler, μ3 m Partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Optimeret til EPA Method 610
- Hurtig analyse af 16 PAH'er på 4 minutter ved hjælp af korte, hurtige kolonner
- Fås i μ3 m μog 5 m partikelstørrelse og forskellige søjledimensioner
Ordreinfo
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | Phenyl (Ph) |
| Emballagemateriale | Silica |
| Vis mere |