Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Javelin™ Vagtsøjler
Artikelnummer. p-3133900 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11588680
Brand: Thermo Scientific™ 25005012106
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder praktisk, brugervenlig beskyttelse til analytiske HPLC-kolonner
  • Direkte tilslutning, fingertæt design for bekvemmelighed og maksimal effektivitet
  • Patenteret design kræver ingen holder, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning
  • Hypersil GOLD HPLC-søjler giver fremragende topform for alle analyttyper
  • Betydelig reduktion i peak tailing, samtidig med at C18-selektiviteten bevares
  • Fremragende opløsning, effektivitet og følsomhed
  • Tillid til nøjagtigheden og kvaliteten af analytiske data
Ordreinfo
Spydværn fås i andre Thermo Scientific faser. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 2.1 mm
Stationær fase C18
Produktlinje Hypersil GULD