Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Javelin™ Vagtsøjler
Artikelnummer. 11598680 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
11598680 4 mm 10 mm 5 μm Pakke med 4
11588680 2.1 mm 10 mm 5 μm Pakke med 4
11583121 2.1 mm 10 mm 3 μm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11598680 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25005014006
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Tilbyder praktisk, brugervenlig beskyttelse til analytiske HPLC-kolonner
  • Direkte tilslutning, fingertæt design for bekvemmelighed og maksimal effektivitet
  • Patenteret design kræver ingen holder, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning
  • Hypersil GOLD HPLC-søjler giver fremragende topform for alle analyttyper
  • Betydelig reduktion i peak tailing, samtidig med at C18-selektiviteten bevares
  • Fremragende opløsning, effektivitet og følsomhed
  • Tillid til nøjagtigheden og kvaliteten af analytiske data
Ordreinfo
Spydværn fås i andre Thermo Scientific faser. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Stationær fase C18