Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD HPLC Columns, 3μm Particle Size
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
- Betydelig reduktion i peak tailing, samtidig med at C18-selektiviteten bevares
- Fremragende opløsning, effektivitet og følsomhed
- Tillid til nøjagtigheden og kvaliteten af analytiske data
Ordreinfo
Andre tilpassede kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring venligst til din lokale kundeservice for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 1 til 11 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Emballagemateriale | Silica |
| Vis mere |