Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Javelin™ Beskyttelse af HPLC-søjler
Artikelnummer. 11568690 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Partikelstørrelse:
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
11568690 5 μm Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 11568690 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25305012106
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Spydbeskyttelsessøjler giver bekvem, brugervenlig beskyttelse til analytiske HPLC-søjler
  • Direkte tilslutning, patenteret fingertæt design har en 1/16 tommer. CPI-spids, der fastgøres direkte til indløbet af HPLC-kolonnen med slanger eller skruenøgler
  • Kræver ingen holder, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning
Hypersil GOLD aQ-søjler giver forbedret retention og opløsning af polære analytter.
  • Polær endekappet C18-fase til alternativ selektivitet
  • Retention og opløsning af polære analytter
  • Ideel til meget vandig mobil fase
  • Fremragende topform
Ordreinfo
Spydværn fås i andre Thermo Scientific faser. Ring venligst til din lokale kundeservice for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 2.1 mm
Stationær fase aQ
Produktlinje Hypersil GULD