Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil Drop-In Guard Cartridges— C18, C8, C1, Silica
Artikelnummer. 11567451 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Partikelstørrelse:
5 μm
10 μm
Endcapped:
Ja
USP type:
L1
L13
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelstørrelse Endcapped USP type Pakningsstørrelse
11567451 10 μm Ja L1 Pakke med 4
10428484 5 μm Ja L13 Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11567451 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 30110014001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Praktisk, økonomisk og effektiv beskyttelse til forlængelse af kolonnens levetid
  • Hurtig og enkel installation
  • 10 mm længde giver søjlebeskyttelse med minimal indvirkning på kromatografipåføring
  • Drop-in patroner er tilgængelige for alle Thermo Scientific stationære faser
  • Kræv brug af en Uniguard™ Direct-Connection Drop-In Guard Cartridge Holder (Kat. nr. 851-00, 852-00, 850-00; sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulstofbelastning 10%
Partikelstørrelse 10 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Porestørrelse 120Å
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Til brug med (udstyr) Hypersil™ HPLC-søjle
Stationær fase C18
Partikelform Kugleformet
Endcapped Ja
USP type L1