Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil Drop-In Guard Cartridges— C18, C8, C1, Silica
Shop alle Thermo Scientific produkter
Partikelstørrelse:
5 μm
10 μm
Endcapped:
Ja
Yes
USP type:
L1
L13
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
- Fast and simple installation
- 10mm length provides column protection with minimal impact on chromatography application
- Drop-In cartridges are available for all Thermo Scientific stationary phases
- Require the use of a Uniguard™ Direct-Connection Drop-In Guard Cartridge Holder (Cat. Nos. 851-00, 852-00, 850-00; sold separately)
Tekniske data
Tekniske data
| Kulstofbelastning | 2.5% |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Porestørrelse | 120Å |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Til brug med (udstyr) | Hypersil™ HPLC Column |
| Stationær fase | Hypersil™ SAS (C1) |
| Partikelform | Spherical |
| Endcapped | Yes |
| USP type | L13 |