Beskrivelse
- Direkte tilslutning, fingertæt design for bekvemmelighed og maksimal effektivitet
- Patenteret design kræver ingen holder, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning
- Base deaktiveret med minimal tilbageværende silanolaktivitet
- Økonomisk med enestående reproducerbarhed
Ordreinfo
Spydværn fås i andre Thermo Scientific faser. Ring venligst til din lokale kundeservice for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.1 mm |
| Stationær fase | C18 |