Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Spydvagtsøjler
Artikelnummer. 11503161 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
11503161 4 mm 20 mm 5 μm Pakke med 4
11553151 4 mm 10 mm 3 μm Pakke med 4
11573151 3 mm 20 mm 3 μm Pakke med 4
11528710 2.1 mm 10 mm 5 μm Pakke med 4
11583151 2.1 mm 20 mm 5 μm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11503161 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28105024006
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tilbyder praktisk, brugervenlig beskyttelse til analytiske HPLC-kolonner
  • Direkte tilslutning, fingertæt design for bekvemmelighed og maksimal effektivitet
  • Patenteret design kræver ingen holder, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning
Funktioner af BDS C18 Solid Phase
  • Base deaktiveret med minimal tilbageværende silanolaktivitet
  • Økonomisk med enestående reproducerbarhed
Ordreinfo
Spydværn fås i andre Thermo Scientific faser. Ring venligst til din lokale kundeservice for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Stationær fase C18