Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 3μm Phenyl Columns
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- High quality, base deactivated columns
- Unique selectivity for aromatic and slightly polar compounds
- Manufactured under ISO 9001:2000 conditions
Ordreinfo
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 130 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP type | L11 |
| Vis mere |