Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 3 μm C18 Columns
Artikelnummer. p-3015615 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 mm
75 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10619595
Brand: Thermo Scientific™ 28103033030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et godt valg til QA/QC-laboratorier som en robust kolonne til generelle formål i applikationer, hvor reproducerbarhed og lang kolonnelevetid er påkrævet
  • Base-deaktiveret med minimal resterende silanolaktivitet
  • Enestående reproducerbarhed
  • Omkostningseffektive kolonner til generelle formål
Ordreinfo
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 30 mm
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 130 Å
Overfladeareal 170 m²/g
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase