Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 søjler, μ3 m og 5 μm partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- I omvendt fasetilstand, Hypersil APS-2 kolonner er fremragende til kulhydratanalyse: ekstra følsomhed over for sukkerarter
- Alternativ selektivitet til silica ved anvendelse i normal fase
Ordreinfo
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L8 |
| Stationær fase | Amino (NH2) |
| Produktlinje | Hypersil klassisk |
| Vis mere |