Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Javelin™ Beskyttelse af HPLC-søjler
Artikelnummer. 11573201 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11573201 2.1 mm 10 mm Pakke med 2
11543211 4 mm 20 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11573201 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 35005012106
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tilbyder praktisk, brugervenlig beskyttelse til analytiske HPLC-kolonner
  • Direkte tilslutning, fingertæt design for bekvemmelighed og maksimal effektivitet
  • Patenteret design kræver ingen holder, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning
  • Velegnet til at løse problemadskillelser
  • Enestående tilbageholdelse af meget polære analytter
  • Ægte ortoganalitet til C18
  • Adskil strukturelt beslægtede stoffer
  • Fremragende til højtemperaturapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 2.1 mm
Stationær fase Hypercarb