Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Drop-in Guard Cartridges
Artikelnummer. 11538310 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Partikelstørrelse:
7μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
11538310 7μ m Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 11538310 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 35007014001
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tilbyder bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse for at forlænge kolonnens levetid.
  • Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Kompatibel med Thermo Scientific Uniguard™ direkte tilslutning og stand-alone holdere
Funktioner af Hypercarb Fast fase
  • Velegnet til at løse problemadskillelser
  • Enestående tilbageholdelse af meget polære analytter
  • Ægte ortoganalitet til C18
  • Adskil strukturelt beslægtede stoffer
  • Fremragende til højtemperaturapplikationer
Ordreinfo
Drop-in patroner er tilgængelige i andre Thermo Scientific faser. Kontakt venligst din kundeservicerepræsentant for mere information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 7μ m
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.6 mm
Stationær fase Hypercarb
Produktlinje Hypercarb