Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøs grafitisk kulstof blandet tilstand HPLC-kolonne, 7μ m, 4,6 mm x 100 mm
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Velegnet til at løse problemadskillelser
- Enestående tilbageholdelse af meget polære analytter
- Ægte ortoganalitet til C18
- Adskilte strukturelt beslægtede stoffer
- pH stabil form 0 til 14
- Fremragende til højtemperaturapplikationer
Ordreinfo
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flowhastighed | 1 ml/min |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Partikelstørrelse | 7μ m |
| pH | 0 til 14 |
| Porestørrelse | 250Å |
| Overfladeareal | 120 m² /g |
| Temperatur | 105 °C |
| USP type | L109 |
| Vis mere |