Få mere at vide
Thermo Scientific™ HPLC Syringes for CTC Instruments
Artikelnummer. 13456856 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10 μL
100 μL
Produkttype:
Gastight HPLC Syringe
HPLC Syringe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13456856
Brand: Thermo Scientific™ 365DL991
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
HPLC syringes offer easy, accurate, and reproducible injections.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nålemåler 22 G
Længde (engelsk) Nål 1.9 in.
Produkttype HPLC Syringe
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10 μL
Til brug med (udstyr) CTC Instruments
Tilslutningstype Fixed