Få mere at vide
Thermo Scientific™ To-trins gasregulatorer i messing med høj renhed
Artikelnummer. 10046844 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
CGA 350 med kombifilter
CGA 350 med tredobbelt filter
CGA 580 med tredobbelt filter
CGA 590 med Combi Filter
DIN 1 med tredobbelt filter
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
10046844 CGA 350 med tredobbelt filter Hver
10544315 CGA 580 med tredobbelt filter Hver
10448854 DIN 1 med tredobbelt filter Hver
10065674 CGA 350 med kombifilter Hver
10117984 CGA 590 med Combi Filter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10046844 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180906
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Diffusion-resistant, diaphragm packless outlet valve to maintain system purity
Anbefalet til ikke-ætsende analyse- og procesapplikationer, der kræver præcis, stabil leveringstrykkontrol
  • For non-corrosive analytical and process applications
  • Includes a built-in Smart Purifier Base and Cartridge ensuring 99.99999% gas purity
  • Specially designed, convoluted, stainless steel diaphragm provides goodregulating performance and maximum purity integrity without the needfor a soft seal
  • Capable of withstanding an internal vacuum
  • All regulators supplied with 1/8 in. stainless steel output adaptor
  • Built in check valve allows for cylinder change without contaminating the gas line
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rækkevidde 0 to 200 psig
Type CGA 350 med tredobbelt filter