Få mere at vide
Thermo Scientific™ H-6000A skovladaptere
Artikelnummer. 13144299 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
108 x 15 ml blodprøverør
132 x 7 mL blodprøverør
18 x 50 ml rør
30 x 50 ml rør
48 x 15 mL konisk blodopsamlingsrør
5 ml blodprøverør
6 x 250 ml flasker
6 x 500 ml flasker
6 x 550 ml blodposer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13144299
Brand: Thermo Scientific™ 00444
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Accepter en række forskellige blodbehandlingsrør, poser og flasker
Til brug med Thermo Scientific H-6000A spande.
  • Adaptere har en maksimal kapacitet på 6x 500 ml (flasker), 6x 550 ml (blodposer) og 132x 7 ml (rør). Maks. OD xL: 70 x 160 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 6 x 500 ml flasker
Til brug med (udstyr) H-6000A spand til Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus lavhastigheds centrifugerotor