Få mere at vide
Thermo Scientific™ H-6000A skovladaptere
Artikelnummer. 10770414 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
108 x 15 ml blodprøverør
132 x 7 mL blodprøverør
18 x 50 ml rør
30 x 50 ml rør
48 x 15 mL konisk blodopsamlingsrør
5 ml blodprøverør
6 x 250 ml flasker
6 x 500 ml flasker
6 x 550 ml blodposer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10770414
Brand: Thermo Scientific™ 00436
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Accepter en række forskellige blodbehandlingsrør, poser og flasker
Til brug med Thermo Scientific H-6000A spande.
  • Adaptere har en maksimal kapacitet på 6x 500 ml (flasker), 6x 550 ml (blodposer) og 132x 7 ml (rør). Maks. OD xL: 70 x 160 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 30 x 50 ml rør
Til brug med (udstyr) H-6000A spand til Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus lavhastigheds centrifugerotor
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato